7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30870-250MG OR30870-500MG
APOSOR30870-250MGEA 150 EUR
APOSOR30870-250MG APOSOR30870-500MG
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696780
CAS nummer: 944904-20-5