6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30873-100MG OR30873-500MG
APOSOR30873-100MGEA 125 EUR
APOSOR30873-100MG APOSOR30873-500MG
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Formule: C₉H₁₁N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18632562
CAS nummer: 1357945-57-3