7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30883-250MG OR30883-500MG
APOSOR30883-250MGEA 330 EUR
APOSOR30883-250MG APOSOR30883-500MG
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Formule: C₉H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11869761
CAS nummer: 1144044-67-6