7-Acetyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30887-1G OR30887-250MG
APOSOR30887-1GEA 58.4 EUR
APOSOR30887-1G APOSOR30887-250MG
7-Acetyl-1H-indazole
7-Acetyl-1H-indazole
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11869765
CAS nummer: 1159511-22-4