4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30888-250MG OR30888-500MG
APOSOR30888-250MGEA 203 EUR
APOSOR30888-250MG APOSOR30888-500MG
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11869766
CAS nummer: 1159511-23-5