5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30889-100MG OR30889-250MG OR30889-500MG
APOSOR30889-100MGEA 117 EUR
APOSOR30889-100MG APOSOR30889-250MG APOSOR30889-500MG
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11869767
CAS nummer: 1159511-24-6