6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30894-1G OR30894-250MG OR30894-500MG
APOSOR30894-1GEA 537 EUR
APOSOR30894-1G APOSOR30894-250MG APOSOR30894-500MG
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11869772
CAS nummer: 1159511-29-1