3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR309090-500MG OR309090-250MG
APOSOR309090-500MGEA 263 EUR
APOSOR309090-500MG APOSOR309090-250MG
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Formule: C₄H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20926150
CAS nummer: 1305208-37-0