6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309208-1G OR309208-5G
APOSOR309208-1GEA 295 EUR
APOSOR309208-1G APOSOR309208-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787817
CAS nummer: 114858-39-8