6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309210-1G OR309210-5G
APOSOR309210-1GEA 40.9 EUR
APOSOR309210-1G APOSOR309210-5G
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065198
CAS nummer: 35973-14-9