7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309224-1G OR309224-5G
APOSOR309224-1GEA 303 EUR
APOSOR309224-1G APOSOR309224-5G
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787853
CAS nummer: 948290-22-0