7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309229-1G OR309229-5G
APOSOR309229-1GEA 319 EUR
APOSOR309229-1G APOSOR309229-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06255166
CAS nummer: 86210-91-5