8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309233-1G OR309233-5G
APOSOR309233-1GEA 254 EUR
APOSOR309233-1G APOSOR309233-5G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179785
CAS nummer: 35973-17-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable