8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309237-1G OR309237-5G
APOSOR309237-1GEA 312 EUR
APOSOR309237-1G APOSOR309237-5G
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02323074
CAS nummer: 63136-16-3