4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309242-1G OR309242-5G
APOSOR309242-1GEA 287 EUR
APOSOR309242-1G APOSOR309242-5G
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Formule: C₁₀H₄Cl₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272425
CAS nummer: 93600-66-9