2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309260-1G OR309260-5G
APOSOR309260-1GEA 319 EUR
APOSOR309260-1G APOSOR309260-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02741774
CAS nummer: 333408-52-9