2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309263-1G OR309263-5G
APOSOR309263-1GEA 319 EUR
APOSOR309263-1G APOSOR309263-5G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02232327
CAS nummer: 123637-97-8