2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309264-1G OR309264-5G
APOSOR309264-1GEA 295 EUR
APOSOR309264-1G APOSOR309264-5G
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Formule: C₁₆H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998022
CAS nummer: 85274-56-2