2-Chloro-8-ethylquinoline-3-methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309267-1G OR309267-5G
APOSOR309267-1GEA 328 EUR
APOSOR309267-1G APOSOR309267-5G
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-methanol
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-methanol
Formule: C₁₂H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998024
CAS nummer: 1017429-39-8