6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309278-1G OR309278-5G
APOSOR309278-1GEA 74.6 EUR
APOSOR309278-1G APOSOR309278-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023981
CAS nummer: 15644-86-7