4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309298-1G OR309298-5G
APOSOR309298-1GEA 199 EUR
APOSOR309298-1G APOSOR309298-5G
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Formule: C₁₆H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179767
CAS nummer: 1148-49-8