4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309299-1G OR309299-5G
APOSOR309299-1GEA 303 EUR
APOSOR309299-1G APOSOR309299-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Formule: C₁₆H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02929096
CAS nummer: 92855-38-4