8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309301-1G OR309301-5G
APOSOR309301-1GEA 303 EUR
APOSOR309301-1G APOSOR309301-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02929094
CAS nummer: 439147-12-3