6-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309318-1G OR309318-5G
APOSOR309318-1GEA 337 EUR
APOSOR309318-1G APOSOR309318-5G
6-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₄BrNO₂
MW: 308.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12675068
CAS nummer: 1189106-89-5