3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309322-1G OR309322-5G
APOSOR309322-1GEA 303 EUR
APOSOR309322-1G APOSOR309322-5G
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13192861
CAS nummer: 1204811-42-6