4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309340-1G OR309340-250MG
APOSOR309340-1GEA 366 EUR
APOSOR309340-1G APOSOR309340-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Smeltpunt: >280 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16987424
CAS nummer: 1065092-81-0