4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309341-1G OR309341-250MG
APOSOR309341-1GEA 344 EUR
APOSOR309341-1G APOSOR309341-250MG
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Smeltpunt: >280 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16987425
CAS nummer: 386207-63-2