cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: cis-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
OR309358-1G OR309358-250MG
APOSOR309358-1GEA 312 EUR
APOSOR309358-1G APOSOR309358-250MG
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863556
CAS nummer: 57266-55-4