6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309395-1G OR309395-250MG
APOSOR309395-1GEA 802 EUR
APOSOR309395-1G APOSOR309395-250MG
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₈N₂O₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12675147
CAS nummer: 1204812-19-0