4,6-Dichloro-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309397-1G OR309397-100MG OR309397-250MG OR309397-5G
APOSOR309397-1GEA 246 EUR
APOSOR309397-1G APOSOR309397-100MG APOSOR309397-250MG APOSOR309397-5G
4,6-Dichloro-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester
4,6-Dichloro-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₈Cl₂N₂O₂
MW: 271.099 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697897
CAS nummer: 150449-99-3