(S)-Methyl 2,3-diaminopropanoate dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR309421-1G OR309421-250MG
APOSOR309421-1GEA 71.6 EUR
APOSOR309421-1G APOSOR309421-250MG
(S)-Methyl 2,3-diaminopropanoate dihydrochloride
(S)-Methyl 2,3-diaminopropanoate dihydrochloride
Formule: C₄H₁₀N₂O₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998031
CAS nummer: 147857-43-0
UN: 1759
ADR: 8,III