(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30998-1G OR30998-250MG
APOSOR30998-1GEA 509 EUR
APOSOR30998-1G APOSOR30998-250MG
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111603
CAS nummer: 175671-43-9