tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310002-1G OR310002-500MG
APOSOR310002-1GEA 338 EUR
APOSOR310002-1G APOSOR310002-500MG
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₄N₄O₂
Smeltpunt: 142…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13184780
CAS nummer: 781649-86-3