4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310052-1G OR310052-500MG
APOSOR310052-1GEA 243 EUR
APOSOR310052-1G APOSOR310052-500MG
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
4-Amino-3-methoxybenzamide
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18338357
CAS nummer: 211374-82-2