(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310056-1G OR310056-500MG
APOSOR310056-1GEA 541 EUR
APOSOR310056-1G APOSOR310056-500MG
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Formule: C₉H₁₁BrO₂
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21605749
CAS nummer: 57295-33-7