2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31006-1G OR31006-250MG
APOSOR31006-1GEA 547 EUR
APOSOR31006-1G APOSOR31006-250MG
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₈Cl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11557797
CAS nummer: 1092294-42-2