Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31007-1G OR31007-250MG
APOSOR31007-1GEA 27.8 EUR
APOSOR31007-1G APOSOR31007-250MG
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Formule: C₈H₈BrNS·HI
MW: 358.037 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812087
CAS nummer: 848564-76-1