2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31008-1G OR31008-250MG
APOSOR31008-1GEA 818 EUR
APOSOR31008-1G APOSOR31008-250MG
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16876983
CAS nummer: 143912-49-6