N-Benzyl-4-bromoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310080-500MG OR310080-100MG
APOSOR310080-500MGEA 322 EUR
APOSOR310080-500MG APOSOR310080-100MG
N-Benzyl-4-bromoaniline
N-Benzyl-4-bromoaniline
Formule: C₁₃H₁₂BrN
MW: 262.145 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01427002
CAS nummer: 2879-83-6