2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310093-1G OR310093-500MG OR310093-250MG
APOSOR310093-1GEA 262 EUR
APOSOR310093-1G APOSOR310093-500MG APOSOR310093-250MG
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Formule: C₄HCl₂IS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11844795
CAS nummer: 43225-59-8