Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31012-1G OR31012-250MG
APOSOR31012-1GEA 111 EUR
APOSOR31012-1G APOSOR31012-250MG
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546144
CAS nummer: 53434-14-3