Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31013-1G OR31013-250MG
APOSOR31013-1GEA 431 EUR
APOSOR31013-1G APOSOR31013-250MG
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00667747
CAS nummer: 36717-48-3