6-Chloro-2-methylnicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310139-1G OR310139-250MG
APOSOR310139-1GEA 0 EUR
APOSOR310139-1G APOSOR310139-250MG
6-Chloro-2-methylnicotinic acid
6-Chloro-2-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09842452
CAS nummer: 137129-98-7