Methyl hydrazinecarbodithioate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31015-1G OR31015-250MG OR31015-5G
APOSOR31015-1GEA 48.3 EUR
APOSOR31015-1G APOSOR31015-250MG APOSOR31015-5G
Methyl hydrazinecarbodithioate
Methyl hydrazinecarbodithioate
Formule: C₂H₆N₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463356
CAS nummer: 5397-03-5