2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310157-5G OR310157-25G
APOSOR310157-5GEA 93.5 EUR
APOSOR310157-5G APOSOR310157-25G
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037455
CAS nummer: 59782-89-7