2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31018-1G OR31018-250MG OR31018-5G
APOSOR31018-1GEA 132 EUR
APOSOR31018-1G APOSOR31018-250MG APOSOR31018-5G
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21790275
CAS nummer: 213334-25-9