3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31019-1G OR31019-5G
APOSOR31019-1GEA 80.4 EUR
APOSOR31019-1G APOSOR31019-5G
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
Formule: C₄H₂Cl₂O₂
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02751908
CAS nummer: 62674-12-8