8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31023-1G OR31023-250MG
APOSOR31023-1GEA 151 EUR
APOSOR31023-1G APOSOR31023-250MG
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅ClO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13187195
CAS nummer: 107747-67-1