2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310251-1G OR310251-250MG
APOSOR310251-1GEA 0 EUR
APOSOR310251-1G APOSOR310251-250MG
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
2-Bromo-1-methylnaphthalene
Formule: C₁₁H₉Br
Smeltpunt: 31…37 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10000779
CAS nummer: 20601-22-3