6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Carboxy-6-methyl-1-benzothiophene, 6-Methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
OR3103-1G OR3103-5G OR3103-25G
APOSOR3103-1GEA 22 EUR
APOSOR3103-1G APOSOR3103-5G APOSOR3103-25G
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₂S
Smeltpunt: 243…244 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07377056
CAS nummer: 1467-86-3